Learn More
3-Fluorophenol, 98%
Codice prodotto. 10500931 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mL
50 mL
200 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10mL
200mL
50mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10500931 10 mL Bottiglia in vetro 10mL
10234820 50 mL Bottiglia in vetro 50mL
10370544 200 mL Bottiglia in vetro 200mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10500931 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 119550100
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 372-20-3 | C6H5FO | 112.1 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 372-20-3
Formula molecolare C6H5FO
Molecular Weight (g/mol) 112.1
Numero MDL MFCD00002254
InChI Key SJTBRFHBXDZMPS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo m-fluorophenol, phenol, 3-fluoro, 3-fluoro-phenol, phenol, m-fluoro, meta-fluorophenol, unii-t7oma38487, m-fluoro-phenol, 3-fluorphenol, 3-fluorophenol, 3-fluoro phenol
PubChem CID 9743
IUPAC Name 3-fluorophenol
SMILES C1=CC(=CC(=C1)F)O
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Fluorophenol
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 10.0°C
Colore Brown-Yellow to Colorless
Densità 1.2400g/mL
Punti di ebollizione 178.0°C
Punto d'infiammabilità 71°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare FC6H4OH
Indice di rifrazione 1.5125 to 1.5155
Quantità 10 mL
Beilstein 06, I, 97
Gravità specifica 1.24
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble
Peso formulazione 112.1
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid