Learn More
3-Fluorophenol, 98%
Codice prodotto. 11450144
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11450144 10 g 10g
11460144 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11450144 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A13598.09
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 372-20-3 | C6H5FO | 112.103 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 372-20-3
Formula molecolare C6H5FO
Molecular Weight (g/mol) 112.103
Numero MDL MFCD00002254
InChI Key SJTBRFHBXDZMPS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo m-fluorophenol, phenol, 3-fluoro, 3-fluoro-phenol, phenol, m-fluoro, meta-fluorophenol, unii-t7oma38487, m-fluoro-phenol, 3-fluorphenol, 3-fluorophenol, 3-fluoro phenol
PubChem CID 9743
IUPAC Name 3-fluorophenol
SMILES C1=CC(=CC(=C1)F)O
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Fluorophenol
Punto di fusione 12°C to 14°C
Densità 1.246
Punti di ebollizione 177°C to 179°C
Punto d'infiammabilità 71°C (159°F)
Odore Phenol-like
Indice di rifrazione 1.514
Quantità 10 g
Numero UN UN2922
Beilstein 1904536
Peso formulazione 112.1
Percent Purity 98%