Learn More
3-Fluorophenyl isocyanate, 97+%
Codice prodotto. 11391297
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11391297 1 g 1g
11301307 5 g 5g
11311307 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11391297 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L01496.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 05-08-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 404-71-7 | C7H4FNO | 137.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 404-71-7
Formula molecolare C7H4FNO
Molecular Weight (g/mol) 137.11
Numero MDL MFCD00002015
InChI Key RIKWVZGZRYDACA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-fluorophenyl isocyanate, m-fluorophenyl isocyanate, 3-fluorophenylisocyanate, m-fluorophenylisocyanate, benzene, 1-fluoro-3-isocyanato, 3-isocyanatofluorobenzene, isocyanic acid 3-fluorophenyl ester, 3-fluorobenzenisocyanate, pubchem4995, acmc-1ajez
PubChem CID 123064
IUPAC Name 1-fluoro-3-isocyanatobenzene
SMILES FC1=CC=CC(=C1)N=C=O
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Fluorophenyl isocyanate
Punti di ebollizione 56°C to 58°C (14 mmHg)
Punto d'infiammabilità 41°C (105°F)
Odore Pungent, Makes Eyes Water
Quantità 1 g
Numero UN UN3080
Beilstein 774879
Peso formulazione 137.11
Percent Purity ≥97%