Learn More
3-Fluorophenyl isothiocyanate, 97+%
Codice prodotto. 11401597
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11401597 5 g 5g
11411597 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11401597 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B25001.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-09-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 404-72-8 | C7H4FNS | 153.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 404-72-8
Formula molecolare C7H4FNS
Molecular Weight (g/mol) 153.17
Numero MDL MFCD00004804
InChI Key HDBACITVPQEAGG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-fluorophenyl isothiocyanate, benzene, 1-fluoro-3-isothiocyanato, m-fluorophenyl isothiocyanate, 3-fluorophenylisothiocyanate, isothiocyanic acid 3-fluorophenyl ester, isothiocyanic acid, m-fluorophenyl ester, 1-fluoro-3-isothiocyanato-benzene, 3-fluorobenzenisothiocyanate, timtec-bb sbb006700, attercop-chm at114051
PubChem CID 9834
IUPAC Name 1-fluoro-3-isothiocyanatobenzene
SMILES FC1=CC=CC(=C1)N=C=S
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Fluorophenyl isothiocyanate
Densità 1.27
Punti di ebollizione 227°C
Punto d'infiammabilità 85°C (185°F)
Odore Pungent
Indice di rifrazione 1.62
Quantità 5 g
Numero UN UN2922
Beilstein 2081172
Sensibilità Moisture sensitive
Peso formulazione 153.18
Percent Purity ≥97%