Learn More
(3-Fluorophenyl)methanesulfonyl chloride, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10718255
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10718255 1 g Amber Glass Bottle 1g
10306384 5 g Amber Glass Bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10718255 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore MO07830DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 24974-72-9
Formula molecolare C7H6ClFO2S
Molecular Weight (g/mol) 208.631
Numero MDL MFCD04117456
InChI Key QKGIPEQAFOXGSI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-fluorophenyl methanesulfonyl chloride, 3-fluoro-phenyl-methanesulfonyl chloride, 3-fluorophenyl methanesulphonyl chloride, benzenemethanesulfonyl chloride, 3-fluoro, chloro 3-fluorophenyl methyl sulfone, pubchem10052, 3-fluorobenzylsulphonyl chloride, benzenemethanesulfonylchloride,3-fluoro
PubChem CID 2759107
IUPAC Name (3-fluorophenyl)methanesulfonyl chloride
SMILES C1=CC(=CC(=C1)F)CS(=O)(=O)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico (3-Fluorophenyl)methanesulfonyl chloride
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 208.64
Percent Purity 97%