Learn More
(3-Fluorophenyl)methanesulfonyl chloride, TRC
Codice prodotto. 30404300
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30404300 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30404300 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCF621575500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico (3-Fluorophenyl)methanesulfonyl chloride
CAS 24974-72-9
Formula molecolare C4 H6 N2 O2
Quantità 500 mg
InChI Formula InChI=1S/C4H6N2O2/c7-3-1-5-2-4(8)6-3/h5H,1-2H2,(H,6,7,8)
SMILES O=C1CNCC(=O)N1
IUPAC Name piperazine-2,6-dione
Molecular Weight (g/mol) 114.103
Peso formulazione 114.043