Learn More
3-Fluorophenylacetone, 98%, Thermo Scientific™
Catalog Number p-135300
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Glass bottle
1737-19-5
C9H9FO
152.17
MFCD00061144
UWCPYXSRCQVABG-UHFFFAOYSA-N
3-fluorophenylacetone, 1-3-fluorophenyl propan-2-one, 1-3-fluorophenyl acetone, acmc-1bqff, m-fluorophenyl-2-propanone, 1-3-fluorophenyl acetone #, 1-3-fluorophenyl-2-propanone
137185
1-(3-fluorophenyl)propan-2-one
CC(=O)CC1=CC(=CC=C1)F
1737-19-5
C9H9FO
152.17
MFCD00061144
UWCPYXSRCQVABG-UHFFFAOYSA-N
3-fluorophenylacetone, 1-3-fluorophenyl propan-2-one, 1-3-fluorophenyl acetone, acmc-1bqff, m-fluorophenyl-2-propanone, 1-3-fluorophenyl acetone #, 1-3-fluorophenyl-2-propanone
137185
1-(3-fluorophenyl)propan-2-one
CC(=O)CC1=CC(=CC=C1)F
Materiale o nome chimico 3-Fluorophenylacetone
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Colore Green-Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Glass bottle
Indice di rifrazione 1.4955 to 1.4975 (20°C, 589nm)
Quantità 1 g
Peso formulazione 152.17
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid