Learn More
3-Fluorophenylacetone, 98%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10561472 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10561472 5 g Bottiglia in vetro 5g
10008731 1 g Bottiglia in vetro 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10561472 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 350960050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Identificatori chimici
CAS 1737-19-5
Formula molecolare C9H9FO
Molecular Weight (g/mol) 152.17
Numero MDL MFCD00061144
InChI Key UWCPYXSRCQVABG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-fluorophenylacetone, 1-3-fluorophenyl propan-2-one, 1-3-fluorophenyl acetone, acmc-1bqff, m-fluorophenyl-2-propanone, 1-3-fluorophenyl acetone #, 1-3-fluorophenyl-2-propanone
PubChem CID 137185
IUPAC Name 1-(3-fluorophenyl)propan-2-one
SMILES CC(=O)CC1=CC(=CC=C1)F
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Fluorophenylacetone
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Colore Green-Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.4955 to 1.4975 (20°C, 589nm)
Quantità 5 g
Peso formulazione 152.17
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid