Learn More
3-Fluorophenylacetone, TRC
Codice prodotto. 30403462
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30403462 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30403462 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCF5951951G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Fluorophenylacetone
CAS 1737-19-5
Formula molecolare C9 H9 F O
Quantità 1 g
Sinonimo 1-(3-fluorophenyl)-2-propanone, (3-fluorophenyl) Acetone, 3-Fluorobenzyl methyl ketone, m-Fluorophenylacetone, meta-Fluorophenylacetone
InChI Formula InChI=1S/C9H9FO/c1-7(11)5-8-3-2-4-9(10)6-8/h2-4,6H,5H2,1H3
SMILES CC(=O)Cc1cccc(F)c1
IUPAC Name 1-(3-fluorophenyl)propan-2-one
Molecular Weight (g/mol) 152.1656
Peso formulazione 152.0637