Learn More
3-Fluorophenylacetone, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 3-Fluorophenylacetone |
| CAS | 1737-19-5 |
| Formula molecolare | C9 H9 F O |
| Quantità | 100 mg |
| Sinonimo | 1-(3-fluorophenyl)-2-propanone, (3-fluorophenyl) Acetone, 3-Fluorobenzyl methyl ketone, m-Fluorophenylacetone, meta-Fluorophenylacetone |
| InChI Formula | InChI=1S/C9H9FO/c1-7(11)5-8-3-2-4-9(10)6-8/h2-4,6H,5H2,1H3 |
| SMILES | CC(=O)Cc1cccc(F)c1 |
| IUPAC Name | 1-(3-fluorophenyl)propan-2-one |
| Molecular Weight (g/mol) | 152.1656 |
| Peso formulazione | 152.0637 |