Learn More
3-Fluorophenylglyoxal hydrate, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10250050
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10250050 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10250050 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore MAY00104DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Specifica
Materiale o nome chimico 3-fluorophenylglyoxal hydrate
CAS 121247-01-6
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula molecolare C8H7FO3
Quantità 1 g
Sinonimo 3-fluorophenylglyoxal hydrate, 2-3-fluorophenyl-2-oxoacetaldehyde hydrate, acmc-20an3a, 3-fluorophenyl glyoxal, 3-fluoro-a-oxobenzeneacetaldehyde, benzeneacetaldehyde,3-fluoro-a-oxo, 2-3-fluorophenyl-2-oxoethanal, hydrate
InChI Key VGFHAWFFIQFSRR-UHFFFAOYSA-N
SMILES O.FC1=CC=CC(=C1)C(=O)C=O
IUPAC Name 2-(3-fluorophenyl)-2-oxoacetaldehyde;hydrate
Molecular Weight (g/mol) 170.14
PubChem CID 2783267
Peso formulazione 152.12
Percent Purity 97%