Learn More
3-Fluorophenylhydrazine Hydrochloride, TRC
Codice prodotto. 30404662
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
Dimensione della confezione:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30404662 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30404662 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCF59543850G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Fluorophenylhydrazine Hydrochloride
CAS 2924-16-5
Formula molecolare C6H8ClFN2
Quantità 50 g
Sinonimo m-Fluorophenylhydrazine Hydrochloride, (m-Fluorophenyl)hydrazine Hydrochloride, (3-Fluorophenyl)hydrazine Monohydrochloride, (3-Fluorophenyl)hydrazine Hydrochloride
InChI Formula InChI=1S/C6H7FN2.ClH/c7-5-2-1-3-6(4-5)9-8;/h1-4,9H,8H2;1H
SMILES Cl.NNc1cccc(F)c1
Molecular Weight (g/mol) 162.59
Peso formulazione 162.036