Learn More
3-Fluorophenylmagnesium bromide, 1M solution in THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10535534
Click to view available options
Quantità:
100 mL
Imballaggio:
AcroSeal™ Glass bottle
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico 3-Fluorophenylmagnesium bromide
Colore Yellow to brown solution
Nota nome 1M solution in THF
CAS 17318-03-5, 109-99-9
Punti di ebollizione 65.0°C
CAS min. % 19.46, 78.59
CAS max % 21.41, 80.54
Formula molecolare C6H4BrFMg
Numero MDL MFCD00672007
Concentrazione 1M (Complexometry), exact strength on the certificate of analysis
Densità 1.0240g/mL
Sinonimo 3-fluorophenylmagnesium bromide, bromo 3-fluorophenyl magnesium, 3-flurophenylmagnesiumbromide, 3-fluorophenylmagnesiumbromide, 3-flurophenyl magnesium bromide, 3-fluorophenyl magnesium bromide, 3-fluorophenyl-magnesium bromide, vfpdaaqakdgshq-uhfffaoysa-m, 3-fluorophenylmagnesium bromide, 1m in methf, grignard reagent
InChI Key VFPDAAQAKDGSHQ-UHFFFAOYSA-M
SMILES FC1=CC([Mg]Br)=CC=C1
IUPAC Name bromo(3-fluorophenyl)magnesium
Molecular Weight (g/mol) 199.31
PubChem CID 2778196
Peso formulazione 199.3
Imballaggio AcroSeal™ Glass bottle
Gravità specifica 1.024
Quantità 100 mL
Punto d'infiammabilità −21°C
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-Fluorophenylmagnesium bromide, 1M solution in THF
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
  • Sostanza che\, a contatto con l'acqua\, sviluppa gas infiammabili Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H261-A contatto con l'acqua libera gas infiammabili.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
  • EUH019-Può formare perossidi esplosivi.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P231+P232-Manipolare in atmosfera di gas inerte. Tenere al riparo dall'umidità.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.