Learn More
3-Fluorophthalic anhydride, 98%
Codice prodotto. 11474993
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11474993 25 g 25g
11464993 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11474993 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A12275.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 652-39-1 | C8H3FO3 | 166.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 652-39-1
Formula molecolare C8H3FO3
Molecular Weight (g/mol) 166.11
Numero MDL MFCD00039696
InChI Key WWJAZKZLSDRAIV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-fluorophthalic anhydride, 4-fluoroisobenzofuran-1,3-dione, 3-fluorophthalicanhydride, 4-fluoro-1,3-isobenzofurandione, 1,3-isobenzofurandione, 4-fluoro, 5-fluoro-isobenzofurandione, 4-fluoro-1,3-dihydro-2-benzofuran-1,3-dione, 4-fluor-2-benzofuran-1,3-dion, pubchem1949, fluorophthalic anhydride
PubChem CID 69551
IUPAC Name 4-fluoro-2-benzofuran-1,3-dione
SMILES FC1=CC=CC2=C1C(=O)OC2=O
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Fluorophthalic anhydride
Punto di fusione 158°C to 163°C
Quantità 25 g
Beilstein 1283580
Sensibilità Moisture sensitive
Peso formulazione 166.11
Percent Purity 98%