Learn More
3-Fluoropicolinonitrile, TRC
Codice prodotto. 30406324
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30406324 5 g
30404659 25 g
30401965 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30406324 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCF6212205G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 97509-75-6
Formula molecolare C6H3FN2
Molecular Weight (g/mol) 122.1
SMILES Fc1cccnc1C#N
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Fluoropicolinonitrile
Quantità 5 g
InChI Formula InChI=1S/C6H3FN2/c7-5-2-1-3-9-6(5)4-8/h1-3H
Peso formulazione 122.028