Learn More
3-Fluoropiperidine hydrochloride, 97%
Codice prodotto. 11319735
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11319735 250 mg 250mg
11309735 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11319735 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L19776.MD
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 737000-77-0 | C5H11ClFN | 139.598 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 737000-77-0
Formula molecolare C5H11ClFN
Molecular Weight (g/mol) 139.598
Numero MDL MFCD03452799
InChI Key RDJUBLSLAULIAT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-fluoropiperidine hydrochloride, 3-fluoropiperidine hcl, piperidine, 3-fluoro-, hydrochloride, pubchem24370, acmc-20an39, 3-fluoropiperidinehydrochloride, 3-fluoro-piperidine hydrochloride, 3-fluoranylpiperidine hydrochloride, 3-fluoro-piperidine, hydrochloride
PubChem CID 2759156
IUPAC Name 3-fluoropiperidine;hydrochloride
SMILES C1CC(CNC1)F.Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Fluoropiperidine hydrochloride
Punto di fusione ∼227°C
Quantità 250 mg
Beilstein 6145604
Sensibilità Hygroscopic
Peso formulazione 139.6
Percent Purity 97%