Learn More
3-Fluoropyridine-2-carboxaldehyde, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10021873
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
10 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10021873 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10407463 1 g Amber Glass Bottle 1g
10777685 10 g Amber Glass Bottle 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10021873 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC30904CB
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 31224-43-8
Formula molecolare C6H4FNO
Molecular Weight (g/mol) 125.102
Numero MDL MFCD07781234
InChI Key OZIMPUNGBUYCSP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-fluoro-2-formylpyridine, 3-fluoropicolinaldehyde, 3-fluoro-2-pyridinecarboxaldehyde, 3-fluoropyridine-2-carboxaldehyde, 3-fluoro-pyridine-2-carbaldehyde, 2-pyridinecarboxaldehyde, 3-fluoro, 2-formyl-3-fluoropyridine, pubchem5142, acmc-209hkw, 3-fluoro-2-formyl-pyridine
PubChem CID 11344017
IUPAC Name 3-fluoropyridine-2-carbaldehyde
SMILES C1=CC(=C(N=C1)C=O)F
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Fluoropyridine-2-carboxaldehyde
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 125.1
Percent Purity 97%