Learn More
3-Fluoropyridine-2-carboxaldehyde, 98%
Codice prodotto. 15478488
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15478488 1 g 1g
15498488 250 mg 250mg
15488488 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15478488 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H61902.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 31224-43-8 | C6H4FNO | 125.102 g/mol
3-Fluoropyridine-2-carboxaldehyde is used to prepare taxoids derived from 9β-dihydrobaccatin-9,10-acetals with anti-tumor activities. It is also an intermediate used to synthesize S-3578 derivatives with potent activities against both methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) and Pseudomonas aeruginosa.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
3-Fluoropyridine-2-carboxaldehyde is used to prepare taxoids derived from 9β-dihydrobaccatin-9,10-acetals with anti-tumor activities. It is also an intermediate used to synthesize S-3578 derivatives with potent activities against both methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) and Pseudomonas aeruginosa.
Solubility
Slightly soluble in water.
Notes
Store in cool, well ventilated area. Keep container tightly closed. Store away from oxidizing agent.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 31224-43-8
Formula molecolare C6H4FNO
Molecular Weight (g/mol) 125.102
Numero MDL MFCD07781234
InChI Key OZIMPUNGBUYCSP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-fluoro-2-formylpyridine, 3-fluoropicolinaldehyde, 3-fluoro-2-pyridinecarboxaldehyde, 3-fluoropyridine-2-carboxaldehyde, 3-fluoro-pyridine-2-carbaldehyde, 2-pyridinecarboxaldehyde, 3-fluoro, 2-formyl-3-fluoropyridine, pubchem5142, acmc-209hkw, 3-fluoro-2-formyl-pyridine
PubChem CID 11344017
IUPAC Name 3-fluoropyridine-2-carbaldehyde
SMILES C1=CC(=C(N=C1)C=O)F
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Fluoropyridine-2-carboxaldehyde
Quantità 1 g
Informazioni di solubilità Slightly soluble in water.
Peso formulazione 125.1
Percent Purity 98%
Forma fisica Solid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-Fluoropyridine-2-carboxaldehyde
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-Fluoropyridine-2-carbaldehyde