Learn More
3-Fluoropyridine, 98%
Codice prodotto. 11419203
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11419203 5 g 5g
11409203 1 g 1g
11429203 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11419203 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A11693.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 08-09-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 372-47-4 | C5H4FN | 97.092 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 372-47-4
Formula molecolare C5H4FN
Molecular Weight (g/mol) 97.092
Numero MDL MFCD00006374
InChI Key CELKOWQJPVJKIL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo pyridine, 3-fluoro, 3-fluorpyridin, ccris 1717, 3-fluropyridine, 3-fluoro-pyridine, 3-fluoro-pyridinium, pubchem1095, acmc-1coty, 3-fluoropyridine, ksc173o1l
PubChem CID 67794
IUPAC Name 3-fluoropyridine
SMILES C1=CC(=CN=C1)F
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Fluoropyridine
Punti di ebollizione 106°C to 108°C
Punto d'infiammabilità 13°C (55°F)
Quantità 5 g
Numero UN UN1993
Beilstein 105702
Peso formulazione 97.09
Percent Purity 98%