Learn More
3-Fluorotoluene, 98%
Codice prodotto. 11463137
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
250 g
Dimensione della confezione:
100g
250g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11463137 250 g 250g
11379479 25 g 25g
11389479 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11463137 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A16107.30
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 352-70-5 | C7H7F | 110.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 352-70-5
Formula molecolare C7H7F
Molecular Weight (g/mol) 110.13
Numero MDL MFCD00000339
InChI Key BTQZKHUEUDPRST-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-fluorotoluene, m-fluorotoluene, benzene, 1-fluoro-3-methyl, 1-fluoro-3-methyl-benzene, 1-methyl-3-fluorobenzene, toluene, m-fluoro, unii-f72w445dq0, 3-fluorobenzyl radical, meta-fluorotoluene, acmc-209ifn
PubChem CID 9606
IUPAC Name 1-fluoro-3-methylbenzene
SMILES CC1=CC=CC(F)=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Fluorotoluene
Punto di fusione -87°C
Densità 0.993
Punti di ebollizione 114°C to 116°C
Punto d'infiammabilità 9°C (48°F)
Odore Aromatic
Indice di rifrazione 1.469
Quantità 250 g
Numero UN UN2388
Beilstein 1903631
Indice di Merck 14,4180
Peso formulazione 110.13
Percent Purity 98%