Learn More
3-Formyl-1H-indole-7-carboxylic acid, ≥95%, Thermo Scientific™
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 3-Formyl-1H-indole-7-carboxylic acid |
| CAS | 317854-65-2 |
| CAS min. % | 95.0 |
| Intervallo percentuale saggio | 95% |
| Imballaggio | Amber Glass Bottle |
| Formula molecolare | C10H7NO3 |
| Numero MDL | MFCD00550642 |
| Quantità | 1 g |
| Sinonimo | 7-carboxy-3-formyl-1h-indole, 3-formylindole-7-carboxylic acid, 1h-indole-7-carboxylicacid, 3-formyl, 1h-indole-7-carboxylic acid, 3-formyl, 3-formyl-indole-7-carboxylic acid, 7-carboxy-1h-indole-3-carboxaldehyde |
| InChI Key | HABYJDPNVBUDGD-UHFFFAOYSA-N |
| Vedi altri risultati |