Learn More
3-(Formylamino)-1H-pyrazole-4-carboxamide, TRC
Codice prodotto. 17992405
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
2.5 g
Dimensione della confezione:
2.50g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17992405 250 mg 250mg
17955035 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17992405 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCF696750250MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 22407-20-1
Formula molecolare C5 H6 N4 O2
Specifica
Materiale o nome chimico 5-(formylamino)-1H-pyrazole-4-carboxamide
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 250 mg
Sinonimo 1H-Pyrazole-4-carboxamide, 3-(formylamino)-, Pyrazole-4-carboxamide, 3-formamido- (8CI)
InChI Formula InChI=1S/C5H6N4O2/c6-4(11)3-1-8-9-5(3)7-2-10/h1-2H,(H2,6,11)(H2,7,8,9,10)
SMILES NC(=O)c1cn[nH]c1NC=O
IUPAC Name 5-formamido-1H-pyrazole-4-carboxamide
Molecular Weight (g/mol) 154.13
Peso formulazione 154.0491
Percent Purity >95%