Learn More
3-Formylbenzonitrile, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10565564
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
25 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
10565564 1 g 1g
10478665 10 g 10g
10012174 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10565564 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore SEW02565DA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 24964-64-5
Formula molecolare C8H5NO
Molecular Weight (g/mol) 131.134
Numero MDL MFCD00003344
InChI Key HGZJJKZPPMFIBU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-cyanobenzaldehyde, m-cyanobenzaldehyde, benzonitrile, 3-formyl, m-formylbenzonitrile, m-cyanobenazldehyde, 3-cyano benzaldehyde, 3-formyl-benzonitrile, 3-formylbenzenecarbonitrile, 3cyano-benzaldehyde, m-cyano benzaldehyde
PubChem CID 90670
IUPAC Name 3-formylbenzonitrile
SMILES C1=CC(=CC(=C1)C=O)C#N
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Formylbenzonitrile
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber glass bottle
Formula lineare NCC6H4CHO
Quantità 1 g
Peso formulazione 131.13
Percent Purity 97%