Learn More
3-Formylpyrrole, TRC
Codice prodotto. 30400909
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30400909 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30400909 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCF700245250MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Formylpyrrole
CAS 7126-39-8
Formula molecolare C5H5NO
Quantità 250 mg
Sinonimo Pyrrole-3-carboxaldehyde, 1H-Pyrrole-3-carboxaldehyde
InChI Formula InChI=1S/C5H5NO/c7-4-5-1-2-6-3-5/h1-4,6H
SMILES O=Cc1cc[nH]c1
Molecular Weight (g/mol) 95.1
Peso formulazione 95.0371