Learn More
3-Formylpyrrole, TRC
Codice prodotto. 30403803
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30403803 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30403803 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCF7002455G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Formylpyrrole
CAS 7126-39-8
Formula molecolare C5H5NO
Quantità 5 g
Sinonimo Pyrrole-3-carboxaldehyde, 1H-Pyrrole-3-carboxaldehyde
InChI Formula InChI=1S/C5H5NO/c7-4-5-1-2-6-3-5/h1-4,6H
SMILES O=Cc1cc[nH]c1
Molecular Weight (g/mol) 95.1
Peso formulazione 95.0371