Learn More
3-((Furan-2-ylmethyl)imino]-N,N-dimethyl-3H-1,2,4-dithiazol-5-amine Hydroiodide, TRC
Codice prodotto. 30395801
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30395801 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30395801 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCF600695250MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-11-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3-[(Furan-2-ylmethyl)imino]-N,N-dimethyl-3H-1,2,4-dithiazol-5-amine Hydroiodide
Nomi componenti o analita 3-[(Furan-2-ylmethyl)imino]-N,N-dimethyl-3H-1,2,4-dithiazol-5-amine Hydroiodide
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C9H11N3OS2 . HI
InChI Formula InChI=1S/C9H11N3OS2.HI/c1-12(2)9-11-8(14-15-9)10-6-7-4-3-5-13-7;/h3-5H,6H2,1-2H3;1H
Tipo di soluzione Neat
SMILES CN(C)C(SS/1)=NC1=N/CC2=CC=CO2.I
Industry Type Pharmaceutical
Molecular Weight (g/mol) 241.3312791