Learn More
3-Furancarbothioamide, 97%, Thermo Scientific™
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 3-Furancarbothioamide |
| CAS | 59918-68-2 |
| CAS min. % | 97.0 |
| Intervallo percentuale saggio | 97% |
| Imballaggio | Amber Glass Bottle |
| Formula molecolare | C5H5NOS |
| Numero MDL | MFCD02179222 |
| Quantità | 1 g |
| Sinonimo | 3-furancarbothioamide, 3-furancarbothioamide 9ci, amino-3-furylmethane-1-thione |
| InChI Key | FHPWEMZQNZDEMS-UHFFFAOYSA-N |
| Vedi altri risultati |