Learn More
3-Furancarboximidamide hydrochloride, Technical Grade, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10623645
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
10623645 5 g 5g
10110792 250 mg 250mg
10120792 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10623645 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore MO00101DE
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 54649-21-7
Formula molecolare C5H7ClN2O
Molecular Weight (g/mol) 146.574
InChI Key RJLCJJIXGGSRPZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo furan-3-carboximidamide hydrochloride, 3-furancarboximidamide hydrochloride, furan-3-carboxamidine hcl, furan-3-carboxamidine, chloride, 3-furancarboximidamide,hydrochloride 1:1
PubChem CID 2779666
IUPAC Name furan-3-carboximidamide;hydrochloride
SMILES C1=COC=C1C(=N)N.Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Furancarboximidamide hydrochloride
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 5 g
Peso formulazione 146.58
Percent Purity Tech.
Grado Caratteristiche