Learn More
3-Furoic acid, 99%
Codice prodotto. 10595301 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10595301 5 g 5g
10489300 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10595301 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 172450050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 488-93-7 | C5H4O3 | 112.08 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 488-93-7
Formula molecolare C5H4O3
Molecular Weight (g/mol) 112.08
Numero MDL MFCD00005350
InChI Key IHCCAYCGZOLTEU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-furoic acid, 3-furancarboxylic acid, 3-carboxyfuran, 3-furanoic acid, unii-88a3s7rg98, 3-furoate, 3-furans, 3-furanoate, pubchem6945, acmc-209kee
PubChem CID 10268
ChEBI CHEBI:30846
IUPAC Name furan-3-carboxylic acid
SMILES OC(=O)C1=COC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Furoic acid
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 121°C to 122°C
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Beilstein 18, I, 439
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in ethanol
Peso formulazione 112.08
Percent Purity 99%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-Furoic acid
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.