Learn More
3-Furoic Acid, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 3-Furoic Acid |
| CAS | 488-93-7 |
| Formula molecolare | C5H4O3 |
| Quantità | 25 g |
| Sinonimo | 3-Furancarboxylic Acid, 3-Carboxyfuran, 3-Furanoic Acid, NSC 349941 |
| InChI Formula | InChI=1S/C5H4O3/c6-5(7)4-1-2-8-3-4/h1-3H,(H,6,7) |
| SMILES | OC(=O)c1cocc1 |
| IUPAC Name | furan-3-carboxylic acid |
| Molecular Weight (g/mol) | 112.08 |
| Peso formulazione | 112.016 |