Learn More
3-Furoic Acid, TRC
Codice prodotto. 30392932
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30392932 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30392932 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCF8637705G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Furoic Acid
CAS 488-93-7
Formula molecolare C5H4O3
Quantità 5 g
Sinonimo 3-Furancarboxylic Acid, 3-Carboxyfuran, 3-Furanoic Acid, NSC 349941
InChI Formula InChI=1S/C5H4O3/c6-5(7)4-1-2-8-3-4/h1-3H,(H,6,7)
SMILES OC(=O)c1cocc1
IUPAC Name furan-3-carboxylic acid
Molecular Weight (g/mol) 112.08
Peso formulazione 112.016