Learn More
(3-Glycidoxypropyl)triethoxysilane, TRC
Codice prodotto. 30403726
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30403726 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30403726 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCG615405250MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico (3-Glycidoxypropyl)triethoxysilane
CAS 2602-34-8
Formula molecolare C12H26O5Si
Quantità 250 mg
Sinonimo Triethoxy(3-(oxiran-2-ylmethoxy)propyl)silane, 2-[[3-(Triethoxysilyl)propoxy]methyl]oxirane, 3-(2,3-Epoxypropoxy)propyltriethoxysilane
InChI Formula InChI=1S/C12H26O5Si/c1-4-15-18(16-5-2,17-6-3)9-7-8-13-10-12-11-14-12/h12H,4-11H2,1-3H3
SMILES CCO[Si](CCCOCC1CO1)(OCC)OCC
IUPAC Name triethoxy-[3-(oxiran-2-ylmethoxy)propyl]silane
Molecular Weight (g/mol) 278.42
Peso formulazione 278.155