Learn More
3-Glycidoxypropyltrimethoxysilane, 97%
Codice prodotto. 11985821 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11985821 2.5 kg Bottiglia in vetro 2.50kg
10791101 5 g Bottiglia in vetro 5g
10402221 100 g Bottiglia in vetro 100g
10697012 500 g Bottiglia in vetro 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11985821 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 216540025
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 2530-83-8 | C9H20O5Si | 236.34 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2530-83-8
Formula molecolare C9H20O5Si
Molecular Weight (g/mol) 236.34
InChI Key BPSIOYPQMFLKFR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-glycidoxypropyltrimethoxysilane, 3-glycidoxypropyl trimethoxysilane, glymo, silicone kbm 403, silane a 187, union carbide a-187, silan a 187, silane z 6040, silane-y-4087, 3-glycidyloxypropyltrimethoxysilane
PubChem CID 17317
IUPAC Name trimethoxy-[3-(oxiran-2-ylmethoxy)propyl]silane
SMILES CO[Si](CCCOCC1CO1)(OC)OC
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Glycidoxypropyltrimethoxysilane
Densità 1.0700g/mL
Punti di ebollizione 120.0°C (2.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 122°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.4280 to 1.4300
Quantità 2.5 kg
Beilstein 17, V,3, 45
Gravità specifica 1.07
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in acetone, benzene and ether
Viscosità 4 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 236.34
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-Glycidoxypropyltrimethoxysilane
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.