Learn More
3-Glycidoxypropyltrimethoxysilane, TRC
Codice prodotto. 30179628
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
500 mg
2.5 g
Dimensione della confezione:
2.50g
250mg
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30179628 2.5 g 2.50g
30179027 250 mg 250mg
30179068 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30179628 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCG6500832.5G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2530-83-8
Formula molecolare C9H20O5Si
Molecular Weight (g/mol) 236.34
IUPAC Name trimethoxy-[3-(oxiran-2-ylmethoxy)propyl]silane
SMILES CO[Si](CCCOCC1CO1)(OC)OC
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Glycidoxypropyltrimethoxysilane
Quantità 2.5 g
InChI Formula InChI=1S/C9H20O5Si/c1-10-15(11-2,12-3)6-4-5-13-7-9-8-14-9/h9H,4-8H2,1-3H3
Peso formulazione 236.108