Learn More
3-Guanidinopropionic acid, 97%
Codice prodotto. 10051374 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
10051374 1 g 1g
10264644 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10051374 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 426660010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 353-09-3 | C4H9N3O2 | 131.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 353-09-3
Formula molecolare C4H9N3O2
Molecular Weight (g/mol) 131.13
Numero MDL MFCD00045939
InChI Key KMXXSJLYVJEBHI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-guanidinopropionic acid, 3-guanidinopropanoic acid, beta-guanidinopropionic acid, guanidinopropionic acid, 3-guanidinopropanoate, 3-carbamimidamidopropanoic acid, beta-gpa, unii-ul1984yrka, beta-guanadinopropionate, n-aminoiminomethyl-beta-alanine
PubChem CID 67701
ChEBI CHEBI:15968
IUPAC Name 3-(diaminomethylideneamino)propanoic acid
SMILES C(CN=C(N)N)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Guanidinopropionic acid
Punto di fusione 222.0°C
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare H2NC(=NH)NH(CH2)2CO2H
Quantità 1 g
Peso formulazione 131.13
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-Guanidinopropionic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.