Learn More
3-Heptanone, 98%
Descrizione
Employed as a flavoring agent in melon, nut, and banana flavors. It is also applied as a perfuming agent in cosmetics industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Employed as a flavoring agent in melon, nut, and banana flavors. It is also applied as a perfuming agent in cosmetics industry.
Solubility
Soluble in water at 20°C 4.3g/L.
Notes
Store away from oxidizing agents. Keep the container tightly sealed and store in cool, dry condition in well ventilated place. Protect against electrostatic charges.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 3-Heptanone |
| Punto di fusione | -37°C |
| Densità | 0.818 |
| Punti di ebollizione | 147°C to 149°C |
| Punto d'infiammabilità | 41°C (105°F) |
| Odore | Pungent |
| Indice di rifrazione | 1.409 |
| Quantità | 250 mL |
| Numero UN | UN1224 |
| Beilstein | 506161 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- 3-Heptanone
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Liquido infiammabile Categoria 3
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H332-Nocivo se inalato.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- MIXTURE LIST-Contiene: Ethyl butyl ketone