Learn More
3-Heptanone, 98%
Codice prodotto. 10675922 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mL
1 L
2.5 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
250mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10675922 250 mL Bottiglia in vetro 250mL
10784801 1 L Bottiglia in vetro 1L
11994811 2.5 L Bottiglia in vetro 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10675922 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 120382500
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 106-35-4 | C7H14O | 114.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 106-35-4
Formula molecolare C7H14O
Molecular Weight (g/mol) 114.19
Numero MDL MFCD00009483
InChI Key NGAZZOYFWWSOGK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-heptanone, butyl ethyl ketone, n-butyl ethyl ketone, aethylbutylketon, ethylbutylcetone, ethyl n-butyl ketone, ethylbutylketon, etilbutilchetone, eptan-3-one, ethyl butyl ketone
PubChem CID 7802
ChEBI CHEBI:50139
IUPAC Name heptan-3-one
SMILES CCCCC(=O)CC
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Heptanone
Punto di fusione -39.0°C
Colore Yellow
Densità 0.8100g/mL
Punti di ebollizione 146.0°C to 149.0°C
Punto d'infiammabilità 41°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3(CH2)3COC2H5
Indice di rifrazione 1.4075 to 1.4095
Quantità 250 mL
Beilstein 01,699
Gravità specifica 0.81
Informazioni di solubilità Solubility in water: 3.3g/L water (20° c). Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Peso formulazione 114.19
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-Heptanone
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.