Learn More
3-Hexanol, 98%
Codice prodotto. 11499656
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
Codice prodotto. 11499656
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B20210.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 623-37-0 | C6H14O | 102.177 g/mol
It finds it application as a flavoring agent or adjuvant.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
It finds it application as a flavoring agent or adjuvant.
Solubility
Soluble in alcohol.
Notes
Store away from oxidizing agents. Keep the container tightly closed and place it in a cool, dry and well ventilated condition.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 623-37-0
Formula molecolare C6H14O
Molecular Weight (g/mol) 102.177
Numero MDL MFCD00004582
InChI Key ZOCHHNOQQHDWHG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-hexanol, ethyl propyl carbinol, 3-hexyl alcohol, 3-hexanol natural, ethylpropylcarbinol, fema no. 3351, hexanol-3, 1-butanol, ethyl, acmc-209n2d
PubChem CID 12178
IUPAC Name hexan-3-ol
SMILES CCCC(CC)O
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Hexanol
Densità 0.81
Punti di ebollizione 134°C to 136°C
Punto d'infiammabilità 42°C (108°F)
Odore Characteristic
Indice di rifrazione 1.415
Quantità 25 g
Numero UN UN2282
Beilstein 1718964
Informazioni di solubilità Soluble in alcohol.
Peso formulazione 102.18
Percent Purity 98%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-Hexanol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: 3-Hexanol