Learn More
3-Hexyn-1-ol, TRC
Codice prodotto. 30395224
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30395224 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30395224 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH2983001G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 08-10-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Hexyn-1-ol
CAS 1002-28-4
Formula molecolare C6H10O
Quantità 1 g
Sinonimo 3-Hexynol
InChI Formula InChI=1S/C6H10O/c1-2-3-4-5-6-7/h7H,2,5-6H2,1H3
SMILES CCC#CCCO
IUPAC Name hex-3-yn-1-ol
Molecular Weight (g/mol) 98.14
Peso formulazione 98.0732