Learn More
3-Hexyn-1-ol, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 3-Hexyn-1-ol |
| CAS | 1002-28-4 |
| Formula molecolare | C6H10O |
| Quantità | 5 g |
| Sinonimo | 3-Hexynol |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H10O/c1-2-3-4-5-6-7/h7H,2,5-6H2,1H3 |
| SMILES | CCC#CCCO |
| IUPAC Name | hex-3-yn-1-ol |
| Molecular Weight (g/mol) | 98.14 |
| Peso formulazione | 98.0732 |