Learn More
3-Hexyn-2-one, 97%
Codice prodotto. 11317395
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11317395 10 g 10g
11307395 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11317395 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L05315.09
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 14-08-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 1679-36-3 | C6H8O | 96.129 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1679-36-3
Formula molecolare C6H8O
Molecular Weight (g/mol) 96.129
Numero MDL MFCD00041627
InChI Key LTAPKZGQTMVYMX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-hexyn-2-one, 2-oxo-3-hexyne, acmc-209dxd, 1-butynyl methyl ketone
PubChem CID 137151
IUPAC Name hex-3-yn-2-one
SMILES CCC#CC(=O)C
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Hexyn-2-one
Densità 0.88
Punti di ebollizione 67°C to 68°C (50 mmHg)
Punto d'infiammabilità 39°C (102°F)
Indice di rifrazione 1.441
Quantità 10 g
Numero UN UN1992
Beilstein 1699613
Peso formulazione 96.13
Percent Purity 97%