Learn More
3-Hydroxy-1,1-dimethylpyrrolidin-1-ium Iodide, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 3-Hydroxy-1,1-dimethylpyrrolidin-1-ium Iodide |
| CAS | 32155-06-9 |
| Formula molecolare | C6H14NO • I |
| Quantità | 1 g |
| Sinonimo | 1,1-Dimethyl-3-hydroxypyrrolidinium Iodide |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H14NO.HI/c1-7(2)4-3-6(8)5-7;/h6,8H,3-5H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1 |
| SMILES | C[N+]1(C)CCC(O)C1.[I-] |
| IUPAC Name | 3-hydroxy-1,1-dimethylpyrrolidin-1-ium iodide |
| Molecular Weight (g/mol) | 243.09 |
| Peso formulazione | 243.02 |