Learn More
3-Hydroxy-2,4,6-tribromobenzoic acid, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10295571 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10295571 5 g Bottiglia in vetro 5g
10776052 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10295571 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 334890050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 14348-40-4 | Molecular Formula: C7H3Br3O3 | Molecular Weight: 374.84 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 14348-40-4
Formula molecolare C7H3Br3O3
Molecular Weight (g/mol) 374.84
Numero MDL MFCD00055557
InChI Key YDBHVMTTYXWHLI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-hydroxy-2,4,6-tribromobenzoic acid, tbhba, benzoic acid, 2,4,6-tribromo-3-hydroxy, 2,4,6-tribromo-3-hydroxybenzoicacid, 2,4,6-thba, pubchem12541, acmc-209uep, ksc174o3h, 2,4,6-tribromo-3-hydroxy-benzoic acid, 2,4,6-tribromo-3-hydroxybenzoic acid
PubChem CID 151915
IUPAC Name 2,4,6-tribromo-3-hydroxybenzoic acid
SMILES C1=C(C(=C(C(=C1Br)O)Br)C(=O)O)Br
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Hydroxy-2, 4, 6-tribromobenzoic acid
Nota nome 97%
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 144°C to 149°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C6HBr3(OH)COOH
Quantità 5 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble
Peso formulazione 374.84
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystals
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-Hydroxy-2,4,6-tribromobenzoic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.