Learn More
3-Hydroxy-2,4,6-triiodobenzoic acid, 97%, Thermo Scientific™
Catalog Number p-7077409
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
53279-72-4
C7H3I3O3
515.81
MFCD00020305
GIAVHGFPMPSIFI-UHFFFAOYSA-N
htba, 2,4,6-triiodo-3-hydroxybenzoic acid, benzoic acid, 3-hydroxy-2,4,6-triiodo, 3-hydroxy-2,4,6-triiodobenzoicacid, pubchem17410, acmc-1aozs, ksc496i6r, 3 hydroxy-2,4,6-triiodobenzoic acid, 3-hydroxy-2,4,6 triiodobenzoic acid
96627
3-hydroxy-2,4,6-triiodobenzoic acid
OC(=O)C1=C(I)C=C(I)C(O)=C1I
53279-72-4
C7H3I3O3
515.81
MFCD00020305
GIAVHGFPMPSIFI-UHFFFAOYSA-N
htba, 2,4,6-triiodo-3-hydroxybenzoic acid, benzoic acid, 3-hydroxy-2,4,6-triiodo, 3-hydroxy-2,4,6-triiodobenzoicacid, pubchem17410, acmc-1aozs, ksc496i6r, 3 hydroxy-2,4,6-triiodobenzoic acid, 3-hydroxy-2,4,6 triiodobenzoic acid
96627
3-hydroxy-2,4,6-triiodobenzoic acid
OC(=O)C1=C(I)C=C(I)C(O)=C1I
Materiale o nome chimico 3-Hydroxy-2,4,6-triiodobenzoic acid
Punto di fusione 211°C to 215°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (HPLC)
Quantità 5 g
Peso formulazione 515.81
Percent Purity 97%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-Hydroxy-2,4,6-triiodobenzoic acid, 97%
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.