Learn More
3-Hydroxy-2-butanone, monomer + dimer, 95%
Codice prodotto. 11434794
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
1000 g
Dimensione della confezione:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11434794 250 g 250g
11424794 50 g 50g
11414794 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11434794 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A13752.30
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 513-86-0 | C4H8O2 | 88.11 g/mol
3-Hydroxy-2-butanone is a chemical used in food flavoring and fragrances. It acts as an intermediate of butanediol cycle in microorganisms. It is used as an aroma carrier in the preparation of flavors and essences.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
3-Hydroxy-2-butanone is a chemical used in food flavoring and fragrances. It acts as an intermediate of butanediol cycle in microorganisms. It is used as an aroma carrier in the preparation of flavors and essences.
Solubility
Miscible with water, propylene glycol and alcohol. Slightly miscible with ether, petroleum ether. Immiscible with fatty oils and vegetable oil.
Notes
Store in cool place. Incompatible with strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 513-86-0
Formula molecolare C4H8O2
Molecular Weight (g/mol) 88.11
Numero MDL MFCD00004521,MFCD00038696
InChI Key ROWKJAVDOGWPAT-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo acetoin, 3-hydroxy-2-butanone, acetyl methyl carbinol, dimethylketol, 2-butanone, 3-hydroxy, acetylmethylcarbinol, 2,3-butanolone, 2-hydroxy-3-butanone, 1-hydroxyethyl methyl ketone, methanol, acetylmethyl
PubChem CID 179
ChEBI CHEBI:15688
IUPAC Name 3-hydroxybutan-2-one
SMILES CC(O)C(C)=O
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Hydroxy-2-butanone
Nota nome monomer + dimer
Densità 1.013
Punti di ebollizione 148°C
Punto d'infiammabilità 41°C (106°F)
Odore Characteristic
Quantità 250 g
Numero UN UN2621
Beilstein 385636
Indice di Merck 14,64
Informazioni di solubilità Miscible with water,propylene glycol and alcohol. Slightly miscible with ether,petroleum ether. Immiscible with fatty oils and vegetable oil.
Peso formulazione 88.11
Percent Purity 95%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-Hydroxy-2-butanone, monomer + dimer
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Acetyl methyl carbinol