Learn More
3-Hydroxy-2-methyl-d3-benzoic Acid, TRC
Codice prodotto. 30392801
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30392801 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 30392801 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH946407100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Hydroxy-2-methyl-d3-benzoic Acid
CAS 1020719-51-0
Formula molecolare C8 2H3 H5 O3
Quantità 100 mg
Sinonimo Benzoic acid, 3-hydroxy-2-(methyl-d3)-, 3,2-Cresotic acid-d3, 3-Hydroxy-2-(methyl-d3)benzoic acid, 3-Hydroxy-2-methyl-d3-benzoic acid, 2-(Methyl-d3)-3-hydroxybenzoic acid, 3-Hydroxy-2-methylbenzoic acid D3 (methyl-D3)
InChI Formula InChI=1S/C8H8O3/c1-5-6(8(10)11)3-2-4-7(5)9/h2-4,9H,1H3,(H,10,11)/i1D3
SMILES [2H]C([2H])([2H])c1c(O)cccc1C(=O)O
IUPAC Name 3-hydroxy-2-(trideuteriomethyl)benzoic acid
Molecular Weight (g/mol) 155.17
Peso formulazione 155.0662