Learn More
3-Hydroxy-2-methylbenzoic acid, 97%
Codice prodotto. 11313217
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11313217 5 g 5g
11303217 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11313217 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L13743.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 603-80-5 | C8H7O3 | 151.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 603-80-5
Formula molecolare C8H7O3
Molecular Weight (g/mol) 151.14
Numero MDL MFCD00671541
InChI Key RIERSGULWXEJKL-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo 3-hydroxy-o-toluic acid, 3-hydroxy-2-methyl benzoic acid, 3-hydroxy-2-methyl-benzoic acid, 2-methyl-3-hydroxybenzoic acid, benzoic acid, 3-hydroxy-2-methyl, kresolsaure, 3,2-cresotic acid, pubchem15694, 3-carboxy-2-methylphenol, acmc-1b1jy
PubChem CID 252023
IUPAC Name 3-hydroxy-2-methylbenzoic acid
SMILES CC1=C(O)C=CC=C1C([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Hydroxy-2-methylbenzoic acid
Punto di fusione 142°C to 146°C
Odore Odorless
Quantità 5 g
Beilstein 2613791
Peso formulazione 152.15
Percent Purity 97%