Learn More
3-Hydroxy-2-naphthoic acid, TRC
Codice prodotto. 30397054
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30397054 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30397054 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH951078500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Hydroxy-2-naphthoic acid
CAS 92-70-6
Formula molecolare C11 H8 O3
Quantità 500 mg
Sinonimo 2-Naphthoic acid, 3-hydroxy- (8CI), 3-Hydroxy-2-naphthalenecarboxylic acid, 2-Hydroxy-3-carboxynaphthalene, 2-Hydroxy-3-naphthalenecarboxylic acid, 2-Hydroxy-3-naphthoic acid, 2-Hydroxyl-3-naphthoic acid, 2-Naphthol-3-carboxylic acid, 3-Carboxy-2-naphthol, 3-Hydroxy-2-naphthoic acid, 3-Hydroxy-β-naphthoic acid, 3-Naphthol-2-carboxylic acid, BON, BON acid, BONA, C.I. Developer 20, Developer BON, Miketazol Developer ONS, NSC 3719, Naphthol B.O.N., TCI-B 3229, β-Hydroxy-3-naphthoic acid, β-Hydroxynaphthoic acid, β-Oxynaphthoic acid
InChI Formula InChI=1S/C11H8O3/c12-10-6-8-4-2-1-3-7(8)5-9(10)11(13)14/h1-6,12H,(H,13,14)
SMILES OC(=O)c1cc2ccccc2cc1O
IUPAC Name 3-hydroxynaphthalene-2-carboxylic acid
Molecular Weight (g/mol) 188.18
Peso formulazione 188.0473