Learn More
3-Hydroxy-2-pyrone, TRC
Codice prodotto. 30134635
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
50 mg
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
25mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30134635 50 mg 50mg
30007361 25 mg 25mg
30003249 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30134635 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH95373350MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 496-64-0
Formula molecolare C5 H4 O3
Molecular Weight (g/mol) 112.08
IUPAC Name 3-hydroxypyran-2-one
SMILES OC1=CC=COC1=O
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Hydroxy-2-pyrone
Quantità 50 mg
InChI Formula InChI=1S/C5H4O3/c6-4-2-1-3-8-5(4)7/h1-3,6H
Peso formulazione 112.016