Learn More
3-Hydroxy-3,7,11-trimethyl-1,6,10-dodecatriene, 97+% (total alcohols), Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10408850 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
10408850 25 g 25g
10219133 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10408850 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 121970250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 7212-44-4
Formula molecolare C15H26O
Molecular Weight (g/mol) 222.37
Numero MDL MFCD00008911,MFCD00008911,MFCD00008911,MFCD00085350
InChI Key FQTLCLSUCSAZDY-SDNWHVSQNA-N
Sinonimo 3r,6e-nerolidol, unii-uoc0644v25, 3r-6e-nerolidol, nerolidol, 3r,6e-3,7,11-trimethyldodeca-1,6,10-trien-3-ol, e-nerolidol, 1,6,10-dodecatrien-3-ol, 3,7,11-trimethyl-, 3r,6e, nerolidol, 6e--, --nerolidol, ?-nerolidol
PubChem CID 11241545
ChEBI CHEBI:59959
IUPAC Name (3R,6E)-3,7,11-trimethyldodeca-1,6,10-trien-3-ol
SMILES CC(C)=CCC\C(C)=C\CCC(C)(O)C=C
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Hydroxy-3,7,11-trimethyl-1,6,10-dodecatriene
Nota nome ≥97% (total alcohols)
Punto di fusione -75.0°C
Colore Yellow
Densità 0.8700g/mL
Punti di ebollizione 114.0°C (1.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 96°C
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.4780 to 1.4830
Quantità 25 g
Indice di Merck 15, 6561
Gravità specifica 0.87
Informazioni di solubilità Solubility in water: immiscible. Other solubilities: soluble in abs. alc. and fixed oils, (still clearly sol. in 3 parts of 70% alc.), insoluble in glycerol
Peso formulazione 222.37
Percent Purity 97+% (total alcohols)
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-Hydroxy-3,7,11-trimethyl-1,6,10-dodecatriene
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • EUH208-Contiene . Può provocare una reazione allergica.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.